Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, extra puro, escamas para secado, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734707 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657662 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10063853 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
2 options
Código de producto. 10657662
Marca: Thermo Scientific Acros 123350025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 147.02
Número MDL MFCD00149613
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 175.0°C
Nombre de nota For drying pursposes
Color Gris blanquecino a blanco
Forma física Escamas
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Índice Merck 15, 1661
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza 77 to 80% (CaCl2)
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.83
Densidad 0.8300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2