Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13535020 500 g Frasco de plástico 500 g
13525020 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13535020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447325000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 147.02
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 175.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·2H2O
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.83
Densidad 0.8300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2