Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13525020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13525020 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
13535020 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 13525020
Marca: Thermo Scientific Acros 447320025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 147.02
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Calcium Chloride Dihydrate
Punto de fusión 175.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·2H2O
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.83
Densidad 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.