Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154930 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10403265 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11964171 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10154930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2·2H2O
Peso molecular (g/mol) 147.02
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 175.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.83
Densidad 0.8300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2