Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ≥99.0%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Código de producto. 15687750 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Tambor con revestimiento
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15687750 500 g Frasco de polietileno 500 g
15667750 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15677750 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15697750 5 kg Tambor con revestimiento 5 Kg
15657750 12 kg Caja de cartón de fibra 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15687750 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor C3881500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Número MDL MFCD00149613
Especificaciones
Punto de ebullición 1.90°C (1.013hPa)
Nombre del producto químico o material Calcium chloride dihydrate
Punto de fusión 765°C
Color Incolora
pH 4,5 - 8
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride-2-hydrate