Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7121611 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627760 100 g Frasco de polietileno 100 g
15657760 500 g Frasco de polietileno 500 g
15637760 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15647760 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15667760 5 kg Frasco de polietileno 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15627760 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor C4901100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhydrous, powder,≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,900°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 772°C (literature)
Nombre de nota Anhydrous, powder, ≥97%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Porcentaje de pureza >97%
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 0.01 mmHg (20°C)
Densidad 2.150 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride