Learn More
Cloruro de calcio, reactivo ACS, desecante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12664987 100 g 100 g
12614957 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12664987 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición >1600.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 782.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride