Learn More
Cloruro de calcio, 96 %, extra puro, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 KG
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10515671 25 g Frasco de plástico 25 g
10021681 500 g Frasco de plástico 500 g
10287523 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11974171 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
4 options
Código de producto. 10515671
Marca: Thermo Scientific Acros 349610250
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición >1600.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 782.0°C
Nombre de nota 96%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Nombre IUPAC dicloruro de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.