Learn More
Cloruro de calcio, 96 %, para bioquímica, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
12674977 100 g 100 g
12684977 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 12674977
Marca: Thermo Scientific Acros 192731000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-52-4 | CaCl2 | 110.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Nombre IUPAC dicloruro de calcio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición >1600.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 782.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Fórmula lineal CaCl2
Fieser 01,104; 04,368
Índice Merck 15,1661
Información de solubilidad Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.99
Porcentaje de pureza 96%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride