Learn More
Carbonato de calcio, +98 %, extra puro, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10101710 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 Kg
Código de producto. 10101710
Marca: Fisher Chemical C/1040/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Carbonato de calcio, +98 %, extra puro, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC carbonato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 825°C
Color Blanco
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo