Learn More
Bromuro de calcio hidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
11343487 5 g 5 g
11353487 100 g 100 g
11333487 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11343487
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018820.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Calcium bromide hydrate is used as freezing mixtures, food preservatives and photography. Its aqueous solution is used in drilling fluids and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-99-8
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.89
Número MDL MFCD00149608
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium dibromide
SMILES [Ca++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bromide hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95.0%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.90 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White powder