Learn More
Calcio bis(trifluorometilsulfonil)imida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15412717 250 mg 250 miligramos
15492707 1 g 1 g
15402717 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15412717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046533.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 165324-09-4 | C4CaF12N2O8S4 | 600.349 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165324-09-4
Fórmula molecular C4CaF12N2O8S4
Peso molecular (g/mol) 600.349
Número MDL MFCD14156019
Clave InChI WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
PubChem CID 46242197
Nombre IUPAC calcio; bis(trifluorometilsulfonil)azanida
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Ca
Cantidad 250 mg
Número UN UN1759
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.35
Forma física Sólido