Learn More
Calcio, 99 %, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10579253 5 g Frasco de plástico 5 g
10338580 100 g Frasco de plástico 100 g
10226450 500 g Frasco de plástico 500 g
10053953 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10579253
Marca: Thermo Scientific Acros 201180050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color Gris
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 845.0°C
Punto de ebullición 1484.0°C
Cantidad 5 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formulario Gránulos
Fórmula lineal Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Índice Merck 15, 1648
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizardióxido de carbono para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.