missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcitriol, MedChemExpress

Código de producto. 16474206
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474206 100 mg 100 miligramos
16475487 5 mg 5 miligramos
16459446 50 mg 50 miligramos
16452748 10 mg 10 miligramos
16439995 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474206

Marca: Medchem Express HY10002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.

Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Calcitriol
CAS 32222-06-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,25-Dihydroxyvitamin D3
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (264.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 416.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.64
Porcentaje de pureza 96.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.