missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcitonin (CALCA) Mouse anti-Human, Clone: OTI11H8, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17425899
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17425899 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17425899

Marca: Origene Technologies TA190006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide sequence is CGNLST CMLGTYTQDF NKFHTFPQTA IGVGAP

Calcitonin is a 32 amino acid peptide which can be demonstrated in C cells of the normal and hyperplastic thyroid. Staining for calcitonin may be used for the identification of a spectrum of C cell proliferative abnormalities ranging from C cell hyperplasia to invasive tumors. Staining for calcitonin in medullary carcinoma of the thyroid produces a fine granular pattern in the cytoplasm. Amyloid deposits within the tumor may also exhibit varying degrees of calcitonin activity.

Especificaciones

Antígeno Calcitonin (CALCA)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11H8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CALCA
N.º de referencia del gen P06881
Alias de gen CALCA
Símbolos de los genes CALCA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide sequence
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 796
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.