Learn More
Thermo Scientific™ Calcitonin (8-32), Salmon
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Salmon |
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 2725.06 |
| Tipo de producto | Calcitonin (8-32), salmon |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2 |