missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. p-200097376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465487 5 mg 5 miligramos
16464206 100 mg 100 miligramos
16449446 50 mg 50 miligramos
16442748 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465487

Marca: Medchem Express HY10001A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.

Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Calcipotriol monohydrate
Forma física Solid
CAS 147657-22-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H42O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Peso molecular (g/mol) 430.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.62
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.