missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcifediol monohydrate, MedChemExpress

Código de producto. 16417816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16417816 100 mg 100 miligramos
16400508 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417816

Marca: Medchem Express HY32351A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.

Calcifediol monohydrate (25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Calcifediol monohydrate
CAS 63283-36-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H46O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 25-hydroxy Vitamin D3 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (119.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3.O
Peso molecular (g/mol) 418.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.65
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.