missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcifediol, MedChemExpress

Código de producto. 16407816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16407816 100 mg 100 miligramos
16490498 5 mg 5 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16407816

Marca: Medchem Express HY32351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.

Calcifediol (25-hydroxy Vitamin D3), a major circulating metabolite of vitamin D3, is a potent VDR inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Calcifediol
CAS 19356-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 25-hydroxy Vitamin D3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.60 mM)
SMILES C=C(CC1)/C(C[C@H]1O)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Peso molecular (g/mol) 400.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.64
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.