Learn More
Abnova™ Calceína AM
Código de producto. 16234970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16234970 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16234970
Marca: Abnova™ U0333.1mg
La calceína AM es un colorante que penetra en la célula y que puede utilizarse para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas. En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en calceína con fluorescencia verde tras la hidrólisis del acetoximetil éster por parte de las esterasas intracelulares.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Tinción celular
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C, desecar y proteger de la luz.