Learn More
Merck Millipore Calbiochem™ Phorbol-12-myristate-13-acetate
Phorbol-12-myristate-13-acetate, CAS 16561-29-8, is the most common phorbol ester. Activates PKC at nanomolar concentrations.
Descripción
Packaged Under Inert GasSeguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Phorbol-12-myristate-13-acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 12-O-tetradecanoylphorbol 13-monoacetate