missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calbindin-D28k Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Especificaciones

Antígeno Calbindin-D28k
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16873134
Ver documentos
Proteintech
14479-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16863134
Ver documentos
Proteintech
14479-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Calbindin-D-28K (also termed vitamin D-dependent calcium-binding protein, or cholecalcin), is a highly conserved 28kDa calcium binding protein, with broad tissue distribution. It belongs, together with calmodulin, S-100, parvalbumin, troponin C and other proteins, to a family of low molecular weight calcium-binding proteins (CaBPs). These CaBPs have homologous primary structures, which contain conserved polypeptide folds of the EF-hand type for Ca2+ binding. Calbindin-D-28K is found predomitly in subpopulations of central and peripheral nervous system neurons, and in certain epithelial nervous system neurons, and in certain epithelial cells involved in Ca2+ transport such as distal tubular cells and cortical collecting tubules of the kidney, and in enteric neuroendocrine cells.
Especificaciones

Especificaciones

Calbindin-D28k
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P05937, P07171, P12658
12307, 793, 83839
Calbindin-D28k Fusion Protein Ag5861
Primary
-20°C
CALB1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CAB27, CALB, CALB1, Calbindin, calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D 28K
CALB1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado