missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Calbindin-D-28K (also termed vitamin D-dependent calcium-binding protein, or cholecalcin), is a highly conserved 28kDa calcium binding protein, with broad tissue distribution. It belongs, together with calmodulin, S-100, parvalbumin, troponin C and other proteins, to a family of low molecular weight calcium-binding proteins (CaBPs). These CaBPs have homologous primary structures, which contain conserved polypeptide folds of the EF-hand type for Ca2+ binding. Calbindin-D-28K is found predomitly in subpopulations of central and peripheral nervous system neurons, and in certain epithelial nervous system neurons, and in certain epithelial cells involved in Ca2+ transport such as distal tubular cells and cortical collecting tubules of the kidney, and in enteric neuroendocrine cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Calbindin-D28k |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1F8B9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CALB1 |
| N.º de referencia del gen | P05937, P07171, P12658 |
| Alias de gen | CAB27, CALB, CALB1, Calbindin, calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D 28K |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?