Learn More
IKA™ Aceite de silicona CAL-O-60000
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Aceite de silicona estándar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Incluye certificado
- Para su uso con una gama de modelos ROTAVISC
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aceite de silicona estándar |
| Intervalo de viscosidad | 60.000 cSt dinámico |
| Descripción | Período de validez: 12 meses |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 25 °C |
| Volumen (métrico) | 500 ml |