Learn More
IKA™ Aceite de silicona CAL-O-100000
Código de producto. 16298591 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Aceite de silicona estándar
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Tipo de producto unitSize
16298591 Aceite de silicona estándar 500 ml
1 options
Código de producto. 16298591
Marca: IKA™ 0025000469
Aceite de silicona estándar con certificación diseñado para permitirle comprobar la precisión de la medición de su ROTAVISC.
  • Incluye certificado
  • Para su uso con una gama de modelos ROTAVISC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aceite de silicona estándar
Intervalo de viscosidad 100.000 cSt dinámico
Descripción Período de validez: 12 meses
Intervalo de temperatura (métrico) 25 °C
Volumen (métrico) 500 ml