Learn More
Hanna Instruments™ Soluciones de cloro total de rango bajo CAL Check™
Código de producto. 11617100
Click to view available options
temp:
0,00 y 0,400 mg/l de cloro total
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11617100
Marca: Hanna Instruments™ HI9676111
Se utiliza para la calibración sencilla del fotómetro portátil de bajo rango de cloro total HI96761. Las soluciones de cloro total de rango bajo CAL Check™ Hanna Instruments™ son un juego de soluciones de alta calidad fabricado en una instalación de última generación y suministrado con un certificado de análisis.
Este juego de soluciones de calibración de alta calidad permite a los usuarios validar y calibrar fotómetros portátiles con cloro total que tienen un rango de 0,000 a 0,500 mg/l (ppm). El juego incluye cubetas selladas para poner a cero el medidor y para validar lecturas/calibrar el medidor. El juego de calibración se produce en un entorno con temperatura controlada con productos químicos reactivos.
Valide fácilmente la calibración del medidor en 4 pasos: 1) Pulse “CAL Check”, 2) Introduzca la cubeta A y pulse “Cero”, 3) Introduzca la cubeta B y pulse “Leer” y 4) Compare la lectura con la cifra estándar. Si la lectura no se encuentra en el rango indicado para el estándar, deberá recalibrar el medidor.
  • Se suministra con certificado de análisis (con número de lote, valores de referencia y fecha de caducidad)
  • Valor estándar de 0,400 ± 0,015 mg/l (ppm) de cloro total a 25°C
  • Reutilizable con una larga estabilidad durante su vida útil
  • El embalaje protege de roturas accidentales y es ligero
Especificaciones
Exactitud ±0,015 mg/l (ppm)
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro total de bajo rango
Para utilizar con (equipo) Fotómetro portátil de bajo rango de cloro total HI96761
Incluye 2 cubetas selladas de soluciones de cloro total
temp 0,00 y 0,400 mg/l de cloro total
Método de prueba Fotometría
Tipo Estándar de calibración
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X2 STANDARD TOT CHLORINE 0-0,4MG/L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, cobalt (II) chloride,hexahydrate