Learn More
Caframo™ Eje propulsor
Click to view available options
Longitud (métrico):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable 316L electropulido
- Los ejes de 9,5 mm tienen un extremo hacia abajo de 8 mm
- Compatible con todos los agitadores de cabeza extra Caframo™ y Fisherbrand™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier hélice con un calibre de 8 mm de diámetro |
| Longitud (imperial) | 12 pulg |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Modelo | A712 |
| Tipo | Eje |
| Peso (métrico) | 0,09 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 0,2 lb |