Learn More
Caframo™ Eje propulsor
Descripción
- Acero inoxidable 316L electropulido
- Los ejes de 9,5 mm tienen un extremo hacia abajo de 8 mm
- Compatible con todos los agitadores de cabeza extra Caframo™ y Fisherbrand™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro (métrico) | 9,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier hélice con un calibre de 9,5 mm o 8 mm de diám. de orificio |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 610 mm |
| Modelo | A743 |
| Tipo | Eje |
| Peso (métrico) | 0,31 kg |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (imperial) | 0,7 lb |