Learn More
Caframo™ Eje propulsor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12907136
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
305 mm
406 mm
457 mm
508 mm
610 mm
762 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12907136 305 mm 8 mm cada uno
12917136 305 mm 9,5 mm cada uno
12967106 406 mm 8 mm cada uno
12927136 457 mm 8 mm cada uno
12937136 457 mm 9,5 mm cada uno
12947136 508 mm 9,5 mm cada uno
12957136 610 mm 8 mm cada uno
12967136 610 mm 9,5 mm cada uno
12977136 762 mm 9,5 mm cada uno
9 options
Código de producto. 12907136
Marca: Caframo™ A712
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eje propulsor de acero inoxidable diseñado para su uso con las hojas del propulsor y de la hélice Caframo™. Máxima protección contra la corrosión disponible en varios tamaños.
  • Acero inoxidable 316L electropulido
  • Los ejes de 9,5 mm tienen un extremo hacia abajo de 8 mm
  • Compatible con todos los agitadores de cabeza extra Caframo™ y Fisherbrand™
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Cualquier hélice con un calibre de 8 mm de diámetro
Longitud (imperial) 12 pulg
Longitud (métrico) 305 mm
Modelo A712
Tipo Eje
Peso (métrico) 0,09 kg
Material Acero inoxidable
Peso (imperial) 0,2 lb