Learn More
Caframo™ Propulsor de pala cuadrada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11920305
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 38 x 38 mm (16 x 1,5 x 1,5 in)
452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11920305
Marca: Caframo™ A150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Propulsor de hoja cuadrada de acero inoxidable con eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™ y Fisherbrand™. Disponibles en varios tamaños.
Propulsor de hoja cuadrada de acero inoxidable con eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™ y Fisherbrand™. Disponibles en varios tamaños.
  • Eje y pala de acero inoxidable 316L
  • Para volúmenes pequeños de producto viscoso.
  • Aplicaciones: Baja velocidad, mezclado de alta viscosidad, patrón de flujo tangencial
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2,75 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 71 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Altura de la hoja (imperial) 2,75 in
Para utilizar con (equipo) Agitador de hélice Caframo™
Para utilizar con (aplicación) Baja velocidad, mezclado de alta viscosidad, patrón de flujo tangencial
Altura de la hoja (métrico) 71 mm
Longitud (imperial) 17,75 in
Longitud (métrico) 452 mm
Modelo A150
Forma Cuadrada
Tipo Propulsor de pala cuadrada
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 71 mm
Peso (métrico) 180 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 452 x 71 x 71 mm (17,75 x 2,75 x 2,75 in)
Material Acero inoxidable electropulido 316L
Peso (imperial) 0,4 lb