Learn More
Caframo™ Hélices de hoja inclinada, solo hoja
Descripción
- Acero inoxidable 316L electropulido
- Acero inoxidable 316L químicamente inerte y resistente a la corrosión
- Para cizallamiento bajo, alta capacidad de bombeo de arriba a abajo
- Ampliación de la ventaja si la hélice se utiliza en la producción
Información de órdenes
Los ejes se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de hélice Caframo™ |
| Incluye | 8 mm de calibre, tornillo de ajuste |
| Modelo | A531 |
| Tipo | Propulsor |
| Peso (métrico) | 12,9 g |
| Material | Acero inoxidable electropulido 316 |
| Peso (imperial) | 0,46 oz |