Learn More
Caframo™ Soporte compacto para agitadores de varilla
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11984985
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
610 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11984985 610 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11984985
Marca: Caframo™ A210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte compacto para agitadores de varilla ofrece un soporte excepcional en un conjunto compacto. Para su uso con los agitadores de varilla de par de torsión elevado y par de torsión ligero Caframo.
  • Soporte compacto A210 para agitadores de varilla de par elevado y par ligero
  • El diseño de desvío exclusivo centra el propulsor en el recipiente.
  • Base con revestimiento de aleación de aluminio y cinc con pintura de epoxi resistente a productos químicos.
  • Varilla de acero inoxidable sólido de 610 mm
  • Llave Allen
  • 2,6 kg (5,7 lb.)
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 0,625 in
Diámetro del eje (métrico) 16 mm
Dimensiones (L x An) 301,3 x 240 mm (11,875 x 9,5 in)
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Incluye Varilla, base de soporte y llave Allen
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 610 mm
Modelo A210
Tipo Soporte de laboratorio compacto
Anchura (imperial) 9,5 in
Anchura (métrico) 240 mm
Peso (métrico) 2,6 kg
Recubrimiento Pintura epoxi resistente a productos químicos
Material Cinc fundido, aluminio
Peso (imperial) 5,7 lb
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.