Learn More
Caframo™ Propulsor de pala cruzada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12917106
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12917106
Marca: Caframo™ A130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Propulsor de hoja cruzada con eje para su uso con los agitadores de varilla Caframo™ y Fisherbrand™. Flujo radial con altas propiedades de vórtice.
  • Diámetro de la hoja: 50 mm
  • Longitud del eje: 400 mm
  • Soldado al eje
  • Fuerza de cizalla muy elevada con altas características de vórtice
  • Acción de vórtice de 19 litros de agua a 900 rpm
  • Peso de 128 g
Información de órdenes
Longitud del eje, 400 mm; 8 mm de diámetro El propulsor mide 5,0 x 5,0 cm.
Especificaciones
Diámetro (imperial) 2 in
Diámetro del eje (imperial) 0,3125 in
Diámetro (métrico) 50 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de hélice Caframo™
Para utilizar con (aplicación) Alta velocidad, mezcla de baja viscosidad, patrón de flujo axial
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Propulsor de pala cruzada
Peso (métrico) 128 g
Material Acero inoxidable electropulido 316L
Peso (imperial) 0,3 lb