Learn More
Estándar de punto de fusión de cafeína, Reagecon™
Código de producto. 13562100 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
13562100 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 13562100
Marca: Reagecon RMP236
Especificaciones
Envase 1 g
Cantidad 1 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • MELTING POINT STANDARD CAFFEINE 235 to 238°C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.