Learn More
Cafeína, 98,5 %, especificada de acuerdo con la solicitud de USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La cafeína es un estimulante vagal/vasomotor alcaloide que se encuentra en ciertas nueces, semillas y legumbres
- Es una metilxantina, derivada de un compuesto de base de purina que se encuentra en los tejidos de muchos organismos
- La cafeína une de forma competitiva los receptores de adenosina y evita que la señalización se amortigüe, con lo que se mantiene la activación y se produce un aumento de la energía
- La cafeína puede actuar como un antiinflamatorio y un inmunodepresor
Aplicaciones
- Diseñado para técnicas in vivo, de cultivo celular y bioquímicas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeine |
| Nombre de nota | 98.5% |
| Acidez | 0.2mL of 0.01M NaOH max. |
| Punto de fusión | 234.0°C to 239.0°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.2300g/mL |
| Pérdida por secado | 0.5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.1% max. (total impurities) (HPLC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Mostrar más |