Learn More
Caffeic acid phenethyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16488928
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16488928
Marca: Medchem Express HYN0274
MedChemExpress Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Caffeic acid phenethyl ester is a NF-κB inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeic acid phenethyl ester
CAS 104594-70-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (351.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(OCCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.