missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAF1 p150 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1T1O5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17267053 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17267053 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17267053 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA538180

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, Jurkat, SH-SY5Y Immunogen sequence: NFLRNRIETS IGQSTVIIDL TEDSNEQPDS LVDHNKLNSE ASPSREAING QREDTGDQQG LLKAIQNDKL AFPGETLSDI PCKTEEEGVG CGGAGRRGDS Q.

CAF1 p150 is part of the chromatin assembly factor 1 (CAF-1) complex, a key player in DNA repair and replication processes. CAF-1, composed of p150 (CHAF1A), p60 (CHAF1B), and p48 subunits, functions primarily in the deposition of newly synthesized histones H3 and H4 onto nascent DNA strands, ensuring chromatin is properly assembled during DNA replication and after repair. The p150 subunit is the largest of the CAF-1 complex and is critical for binding DNA and recruiting CAF-1 to replication sites, facilitating histone deposition in a process vital for maintaining genome stability and epigenetic inheritance. Beyond just chromatin formation, CAF1 p150 is involved in influencing gene silencing and the maintenance of heterochromatin, impacting gene regulation notably during development and in response to DNA damage. Its role has implications in oncogenesis, where dysregulation of CAF1 p150 can lead to altered chromatin structures and contribute to tumorigenesis, marking it as an important target in cancer research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAF1 p150
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1T1O5
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CHAF1A
N.º de referencia del gen Q13111
Alias de gen AL023013; AL024058; Cac1p; CAF; CAF1; CAF-1; CAF-1 subunit A; CAF1B; CAF1P150; CAF-I 150 kDa subunit; CAF-I p150; CAF-Ip150; Caip150; CHAF1A; Chromatin assembly factor 1 subunit A; chromatin assembly factor 1, subunit A (p150); chromatin assembly factor I (150 kDa); chromatin assembly factor I p150 subunit; CTB-50L17.7; hp150; MGC71229; P150
Símbolos de los genes CHAF1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human p150 CAF1 (NP_0054742).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10036
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.