Learn More
Thermo Scientific™ Ventana óptica de teluro de cadmio, diám.: 25,4mm
Código de producto. 15457035
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15457035
Marca: Thermo Scientific™ 045637.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Ventana óptica
Material Teluro de cadmio
Grosor (métrico) 4 mm
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 25,4mm