Learn More
Thermo Scientific™ Ventana óptica de teluro de cadmio, diám.: 12,7mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ventana óptica |
| Material | Teluro de cadmio |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 12,7mm |