Learn More
Telururo de cadmio, masa policristalina negra, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049423
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11307927 1 g 1 g
11397917 5 g 5 g
11387917 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11307927
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014367.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Semiconductores, fósforos
Semiconductors, phosphorsCadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-25-8
Fórmula molecular CdTe
Peso molecular (g/mol) 240.01
Número MDL MFCD00015998
Clave InChI RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
Nombre IUPAC telanilidenocadmio
SMILES [Cd]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium telluride
Punto de fusión 1041°C
Color Negro
Forma física Polvo policristalino de malla -325
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1629
Información de solubilidad Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 6.20 g/mL