Learn More
Sulfato de cadmio hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Descripción
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cadmio hidrato se utiliza para la formulación de pantallas o para optimización. También se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1130 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de cadmio hidrato se utiliza para la formulación de pantallas o para optimización. También se utiliza como producto intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (1130 g/l ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium sulfate hydrate |
| Punto de fusión | 41.5°C (trans pt) |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2570 |
| Índice Merck | 14,1627 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (1130g/L ). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.46 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.565 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cadmium sulfate hydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cadmium sulfate hydrates