Learn More
Sulfato de cadmio, reactivo ACS, anhidro Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12635107 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12635107 500 g Frasco de vidrio 500 g
12615107 100 g Frasco de vidrio 100 GR
12623630 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 12635107
Marca: Thermo Scientific Acros 447755000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-36-4
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.46
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nombre IUPAC cadmio(2+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000.0°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CdSO4
Índice Merck 15,1632
Información de solubilidad Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46
Grado Reactivo ACS