Learn More
Sulfato de cadmio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-45981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10217120 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10743344 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10217120
Marca: Thermo Scientific Acros 270565000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-36-4
Fórmula molecular CdO4S
Peso molecular (g/mol) 208.46
Número MDL MFCD00010923
Clave InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nombre IUPAC cadmio(2+); sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CdSO4
Índice Merck 15, 1632
Información de solubilidad Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.46
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.