Learn More
Solución estándar de cadmio, WTW™
Código de producto. 11744825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11744825 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11744825
Marca: WTW 250464
Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios los estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros. Las soluciones de stock también son más rentables que las ya confesadas CombiChecks™. En el caso de las soluciones madre, la dilución correcta debe calcularse por sí misma y llevarse a cabo. El uso de estándares se apoya en las funciones AQA de los fotómetros photoLab™.
  • Cloro libre
  • Cloro ligado
  • formaldehído
  • Hidracina
  • Peróxido de hidrógeno al
  • Sulfuro de hidrógeno
  • Fenol
  • Silicio
  • Sulfuro
  • Sulfito
  • Tensioactivos aniónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Trazabilidad según el NIST Yes
La solución contiene Cadmium
Forma física Líquido
Concentración 1000 mg/L
Color Incolora
pH 0.5
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Soluble en agua a 20°C
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STANDARD SOLUTION CADMIUM 1000MG/L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, calciumnitrate