Learn More
Selenuro de cadmio, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
15472267 2 g 2 g
15482267 10 g 10 g
15492267 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 15472267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045456.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1306-24-7 | CdSe | 191.39 g/mol
Cadmium selenide is applied in opto-electronic devices, laser diodes, biomedical imaging, nanosensing, high-efficiency solar cells and thin-film transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-24-7
Fórmula molecular CdSe
Peso molecular (g/mol) 191.39
Número MDL MFCD00010917
Clave InChI AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
Nombre IUPAC selanilidenocadmio
SMILES [Se]=[Cd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium selenide
Punto de fusión >1350°C
Color Negro a marrón-rojo
Forma física Piezas
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1626
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.36
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 5.81g/mL