Learn More
Fosfato de cadmio (orto), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309347
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11309347 50 g 50 g
11319347 10 g 10 g
11399337 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11309347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040201.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13847-17-1
Fórmula molecular Cd3O8P2
Peso molecular (g/mol) 527.182
Número MDL MFCD00049414
Clave InChI NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
PubChem CID 26060
Nombre IUPAC cadmio(2+);difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium phosphate (ortho)
Punto de fusión ∼1500°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Número UN UN2570
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.14
Porcentaje de pureza 99%