Learn More
Óxido de cadmio, 99,998 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cadmium oxide is used in ceramic glazes, cadmium electroplating baths, pigments, phosphors, electrodes for storage batteries, cadmium salts, and heterogeneous catalysis for dehydrogenation. It is a basic conducting material used to prepare transparent conducting films, which finds use in phototransistors, liquid crystal displays, photodiodes, photovoltaic cells, and antireflection coatings. Electrodeposited cadmium oxide films have excellent electrocatalytic activity towards many organic compounds, ozone and oxygen evolution. CdO is selective in phenol photodegradation. Glassy carbon electrode coated with cadmium oxide film has been used to develop a sensitive and rapid assay method for penicillamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cadmium oxide |
| Punto de fusión | 1430°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in dilute acid. Slowly soluble in ammonium salts. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.4 |
| Densidad | 8.15 |
Seguridad y manipulación
- Cadmium oxide, Puratronic
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cadmium oxide