Learn More
Óxido de cadmio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077208 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15299716 250 g 250 g
15279716 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 15299716
Marca: Thermo Scientific Acros 223792500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-19-0
Fórmula molecular CdO
Peso molecular (g/mol) 128.41
Número MDL MFCD00010921
Clave InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
PubChem CID 14782
Nombre IUPAC oxocadmio
SMILES [O--].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1385.0°C
Nombre del producto químico o material Cadmium oxide
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CdO
Índice Merck 15,1628
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids and alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.41
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium oxide, brown
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.