Learn More
Fluoruro de cadmio, Puratronic™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050987
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
Produktkod. Cantidad unitSize
11349347 5 g 5 g
11369347 25 g 25 g
11359347 100 g 100 g
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11349347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040203.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7790-79-6 | CdF2 | 150.41 g/mol
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-79-6
Fórmula molecular CdF2
Peso molecular (g/mol) 150.41
Número MDL MFCD00010919
Clave InChI LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC difluoruro de cadmio (2+)
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Specifikationer
Punto de ebullición 1758°C
Nombre del producto químico o material Cadmium fluoride
Punto de fusión 1100°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1619
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 6.64g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.