Learn More
Cloruro de cadmio, ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049275
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11386928 5 g 5 g
11376928 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11386928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is utilized in the preparation of CdTe nanocrystals, highly luminescent. It is also employed in analytical chemistry, photography, dyeing and calico printing, ingredient of electroplating baths, manufacture of special mirrors, the preparation of cadmium standard, analysis of sulfides, and testing pyridine bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10108-64-2
Fórmula molecular CdCl2
Peso molecular (g/mol) 183.31
Número MDL MFCD00010916
Clave InChI YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
Nombre IUPAC diclorocadmio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Especificaciones
Punto de ebullición 960°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1617
Información de solubilidad Soluble in water and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.32
Porcentaje de pureza 99.998%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.047 g/mL